Drukuj
2-Butanotiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Methyl-1-propanethiol, 2-Butanethiol, 2-Mercaptobutane, sec-Butyl Mercaptan, sec-Butyl mercaptan
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01818.0005 8.01818.0250
8.01818.0005EA 121 PLN
8.01818.0005 8.01818.0250
2-Butanotiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Butanotiol
Formuła: C₄H₁₀S
Temp. Wrzenia: 85 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –165 °C
Gęstość: 0,829 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –23 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004865
Numer CAS: 513-53-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-165-2
Jednostka: 2347
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,01612
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1.32 g/l (20 °C)
Melting Point -165 °C
Molar Mass 90.18 g/mol
Boiling Point 82 - 88 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 108 hPa (25 °C)
Flash Point -23 °C
Explosion Limit 1.7 - 9.6 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)