Drukuj
1-Tetradekanotiol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
87193-25ML 87193-5ML
SIAL87193-25MLEA 841 PLN
SIAL87193-25ML SIAL87193-5ML
1-Tetradekanotiol, Sigma-Aldrich®
1-Tetradekanotiol
Formuła: C₁₄H₃₀S
Temp. Wrzenia: 118 °C (0,5 mmHg)
Temp. topnienia: 7 °C
Gęstość: 0,8641 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00022099
Numer CAS: 2079-95-0
Numer WE (dawny EINECS): 218-209-2
Jednostka: 3334
ADR: 9,