1-Pentanotiol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
n-Pentanethiol, 1-Mercaptopentane, n-Pentyl mercaptan
L04330.14
L04330.22
L04330.14EA
467
PLN
L04330.14
L04330.22
1-Pentanotiol ≥97%
1-Pentanotiol
Purity: 97%
CAS No.: 110-66-7
Molecular Formula: CH3(CH2)4SH
Formula Weight: 104.22
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4460
Odour: Stench
Melting Point: -76°
Boiling Point: 125-126°
Beilstein Reference: 1730979
UN No.: 1111
MDL No.: MFCD00004907
Formuła:
C₅H₁₂S Temp. Wrzenia: 125…126 °C Temp. topnienia: –76 °C Gęstość: 0,841 Temp. Zapłonu: 18 °C (64 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004907 Numer CAS: 110-66-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-789-1 Jednostka: 1111 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 12,00653 |