1-Oktanotiol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
n-Octyl mercaptan, 1-Mercaptooctane, n-Octanethiol
L07195.AE
L07195.AP
L07195.AEEA
297
PLN
L07195.AE
L07195.AP
1-Oktanotiol ≥98%
1-Oktanotiol
Purity: 98%
CAS No.: 111-88-6
Molecular Formula: CH3(CH2)7SH
Formula Weight: 146.29
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4550
Melting Point: -49°
Boiling Point: 197-199°
Beilstein Reference: 1733101
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00004912
Formuła:
C₈H₁₈S Temp. Wrzenia: 197…199 °C Temp. topnienia: –49 °C Gęstość: 0,843 Temp. Zapłonu: 68 °C (154 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004912 Numer CAS: 111-88-6 Numer WE (dawny EINECS): 203-918-1 Jednostka: 3082 ADR: 9,III |