Drukuj
1-Oktanotiol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: n-Octyl mercaptan, 1-Mercaptooctane, n-Octanethiol
157480010 157482500 157480025 157480020
ACRO157480010EA 549 PLN
ACRO157480010 ACRO157482500 ACRO157480025 ACRO157480020
1-Oktanotiol 97%
1-Oktanotiol
Formuła: C₈H₁₈S
Temp. Wrzenia: 197…200 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –49 °C
Gęstość: 0,84 g/cm³
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004912
Numer CAS: 111-88-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-918-1
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4525 to 1.4545 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 to ≤104.0 %