1-Oktadekanotiol 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
n-Octadecyl mercaptan, n-Octadecanethiol, Stearyl mercaptane, 1-Mercaptooctadecane, Octadecane-1-thiol
L04123.14
L04123.22
L04123.14EA
214
PLN
L04123.14
L04123.22
1-Oktadekanotiol 96%
1-Oktadekanotiol
Purity: 96%
CAS No.: 2885-00-9
Molecular Formula: CH3(CH2)17SH
Formula Weight: 286.57
Flash Point: 185°(365°F)
Odour: Stench
Boiling Point: 180°/5mm
Beilstein Reference: 1811934
MDL No.: MFCD00004886
Formuła:
C₁₈H₃₈S Temp. Wrzenia: 180 °C (5 mmHg) Temp. topnienia: 30…33 °C Gęstość: 0,847 Temp. Zapłonu: 185 °C (365 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004886 Numer CAS: 2885-00-9 Numer WE (dawny EINECS): 220-744-1 Jednostka: 3335 ADR: 9, |