1-Heksanotiol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
n-Hexyl mercaptan, n-Hexanethiol, 1-Mercaptohexane
L09659.AC
L09659.AE
L09659.ACEA
282
PLN
L09659.AC
L09659.AE
1-Heksanotiol ≥97%
1-Heksanotiol
Purity: 97%
CAS No.: 111-31-9
Molecular Formula: C6H14S
Formula Weight: 118.24
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4480
Odour: Strong
Melting Point: -81°
Boiling Point: 150-154°
Beilstein Reference: 1731295
UN No.: 3071
MDL No.: MFCD00004909
Formuła:
C₆H₁₄S Temp. Wrzenia: 150…154 °C Temp. topnienia: –81 °C Gęstość: 0,838 Temp. Zapłonu: 30 °C (86 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004909 Numer CAS: 111-31-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-857-0 Jednostka: 3071 ADR: 6.1,II |