1-Heksadekanotiol, (max. 4% H₂O) 97% (dry weight)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
n-Hexadecyl mercaptan, 1-Mercaptohexadecane, Hexadecane-1-thiol, n-Hexadecanethiol
L15099.AC
L15099.AE
L15099.AP
L15099.ACEA
222
PLN
L15099.AC
L15099.AE
L15099.AP
1-Heksadekanotiol, (max. 4% H₂O) 97% (dry weight)
1-Heksadekanotiol
Purity: 97%
CAS No.: 2917-26-2
Molecular Formula: C16H34S
Formula Weight: 258.51
Flash Point: 135°(275°F)
Refractive Index: 1.4625
Odour: Unpleasant
Melting Point: 19-23°
Boiling Point: 334°
Beilstein Reference: 1748495
MDL No.: MFCD00011677
Formuła:
C₁₆H₃₄S Temp. Wrzenia: 334 °C Temp. topnienia: 19…23 °C Gęstość: 0,846 Temp. Zapłonu: 135 °C (275 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011677 Numer CAS: 2917-26-2 Numer WE (dawny EINECS): 220-846-6 Jednostka: 3334 ADR: 9, |