Drukuj
Etanotiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Merkaptan etylowy
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00796.0250 8.00796.1000
8.00796.0250EA 272 PLN
8.00796.0250 8.00796.1000
Etanotiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Etanotiol
Formuła: C₂H₆S
Temp. Wrzenia: 35 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –148 °C
Gęstość: 0,846 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004887
Numer CAS: 75-08-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-837-3
Jednostka: 2363
ADR: 3,I
Klasyfikacja Merck : 12,03771
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 6.8 g/l (20 °C)
Melting Point -148 °C
Molar Mass 62.14 g/mol
Boiling Point 35 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 576 hPa (20 °C)
Flash Point -45 °C
Refractive Index 1.4306 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.8 - 18 %(V)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 295 °C