Drukuj
Etanotiol 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Merkaptan etylowy
117860500 117865000 117860025
ACRO117860500EA 120 PLN
ACRO117860500 ACRO117865000 ACRO117860025
Etanotiol 99+%
Etanotiol
Formuła: C₂H₆S
Temp. Wrzenia: 35 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –148 °C
Gęstość: 0,83 g/cm³
Temp. Zapłonu: –45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004887
Numer CAS: 75-08-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-837-3
Jednostka: 2363
ADR: 3,I
Klasyfikacja Merck : 12,03771
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4296 to 1.4316 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Cloud point ≤20.0°C
Calcium (Ca) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %