Drukuj
dodekano-1-tiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Mercaptan C12, 1-Mercaptododecane, n-Dodecanethiol, Lauryl mercaptan, n-Dodecyl mercaptan, NDM
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20544.0250 8.20544.1000 8.20544.9011 8.20544.9170
8.20544.0250EA 233 PLN
8.20544.0250 8.20544.1000 8.20544.9011 8.20544.9170
dodekano-1-tiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
dodekano-1-tiol
Formuła: C₁₂H₂₆S
MW: 202.4 g/mol
Temp. Wrzenia: 269…273 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –7 °C
Gęstość: 0.855 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 84
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004885
Numer CAS: 112-55-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-984-1
Jednostka: 1760
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility  - 1 g/l (22 °C)
Melting Point -7 °C
Molar Mass 202.39 g/mol
Boiling Point 275 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.002 hPa (20 °C)
Flash Point 127 °C
Refractive Index 1.4587 (20 °C, 589 nm)
Density 0.845 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 230 °C
Synonyms Lauryl mercaptan, Dodecyl mercaptan
Hill Formula C12H26S
Chemical Formula CH3(CH2)11SH