Drukuj
dodekano-1-tiol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
117625000 117620025 117620100
ACRO117625000EA 292 PLN
ACRO117625000 ACRO117620025 ACRO117620100
dodekano-1-tiol 98%
dodekano-1-tiol
Formuła: C₁₂H₂₆S
Temp. Wrzenia: 266…283 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –7 °C
Gęstość: 0,84 g/cm³
Temp. Zapłonu: 128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004885
Numer CAS: 112-55-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-984-1
Jednostka: 1760
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after reduction ≤0.01 %