1-Dekanotiol 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
n-Decanethiol, 1-Mercaptodecane, n-Decyl mercaptan
A15913.AC
A15913.AE
A15913.AP
A15913.ACEA
276
PLN
A15913.AC
A15913.AE
A15913.AP
1-Dekanotiol 96%
1-Dekanotiol
Purity: 96%
CAS No.: 143-10-2
Molecular Formula: C10H22S
Formula Weight: 174.35
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4565
Odour: Unpleasant
Melting Point: -26°
Boiling Point: 237°
Beilstein Reference: 1735223
MDL No.: MFCD00004884
Formuła:
C₁₀H₂₂S Temp. Wrzenia: 237 °C Temp. topnienia: –26 °C Gęstość: 0,843 Temp. Zapłonu: 98 °C (208 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004884 Numer CAS: 143-10-2 Numer WE (dawny EINECS): 205-584-2 Jednostka: 3334 ADR: 9, |