Drukuj
1-Butanotiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Mercaptobutane, n-Butanethiol, NBM, n-Butyl mercaptan
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01587.0100 8.01587.0500 8.01587.9048
8.01587.0100EA 222 PLN
8.01587.0100 8.01587.0500 8.01587.9048
1-Butanotiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Butanotiol
Formuła: C₄H₁₀S
Temp. Wrzenia: 98 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –116 °C
Gęstość: 0,841 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004905
Numer CAS: 109-79-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-705-3
Jednostka: 2347
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,01611
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.597 g/l (20 °C)
Melting Point -116 °C
Molar Mass 90.18 g/mol
Boiling Point 97 - 99 °C
Vapor Pressure 61 hPa (25 °C)
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.4425 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 11.3 %(V)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)