Drukuj
1-Butanotiol 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Mercaptobutane, n-Butanethiol, NBM, n-Butyl mercaptan
220620500 220620050 220620010 220622500
ACRO220620500EA 141 PLN
ACRO220620500 ACRO220620050 ACRO220620010 ACRO220622500
1-Butanotiol 99+%
1-Butanotiol
Formuła: C₄H₁₀S
Temp. Wrzenia: 98 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –116 °C
Gęstość: 0,84 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004905
Numer CAS: 109-79-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-705-3
Jednostka: 2347
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,01611
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %