Drukuj
heksano-1,2,6-triol do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41808.0050 8.41808.9010
8.41808.0050EA 437 PLN
8.41808.0050 8.41808.9010
heksano-1,2,6-triol do syntezy, Sigma-Aldrich®
heksano-1,2,6-triol
Formuła: C₆H₁₄O₃
Temp. Wrzenia: 323 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 25…32 °C
Gęstość: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002976
Numer CAS: 106-69-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-424-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 25 - 32 °C
Molar Mass 134.17 g/mol
Boiling Point 178 °C (6.5 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 195 °C
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 - 7.5 (300 g/l, H2O, 25 °C)