Drukuj
gliceryna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
49779-10L 49779-1L
SIAL49779-10LEA 3960 PLN
SIAL49779-10L SIAL49779-1L
gliceryna, Sigma-Aldrich®
gliceryna
Formuła: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Temp. Wrzenia: 290 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 177 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004722
Numer CAS: 56-81-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-289-5
Klasyfikacja Merck : 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM