gliceryna ≥97%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
24397.296EA
454
PLN
24397.296
24397.365
24397.467
24397.410
gliceryna ≥97%, TECHNICAL
gliceryna
Formuła:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH Temp. Wrzenia: 290 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,26 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004722 Numer CAS: 56-81-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-289-5 Klasyfikacja Merck : 13,04497 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 97 % |