Drukuj
gliceryna, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
7044.2500EA 1280 PLN
7044.2500 7044.1000 7044.9025
gliceryna, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
gliceryna
Formuła: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Temp. Wrzenia: 290 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 177 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004722
Numer CAS: 56-81-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-289-5
Klasyfikacja Merck : 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay min. 99.5 %
Silver Reducing Substances passes test
Color passes test
Density (g/ml) at 25°C min. 1.255
Fatty Acid Esters max. 0.05 %
Neutrality passes test
Residue after Ignition max. 0.005 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Sulfate (SO4) max. 0.001 %
Trace Impurities (in ppm)
Chloride (Cl) max. 5
Heavy Metals (as Pb) max. 2