Drukuj
gliceryna 99.6% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
410985000 410980025 410980100
ACRO410985000EA 490 PLN
ACRO410985000 ACRO410980025 ACRO410980100
gliceryna 99.6% ACS
gliceryna
Formuła: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Temp. Wrzenia: 290 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 18 °C
Gęstość: 1,261 g/cm³
Temp. Zapłonu: 160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004722
Numer CAS: 56-81-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-289-5
Klasyfikacja Merck : 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after ignition ≤0.005 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Chlorinated cmpds (as Cl) ≤0.003 %
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
Impurity (Acrolein and glucose) Passes test
Fatty acid esters ≤0.05 % (as Butyric acid)
Neutrality Passes test