1,8-Oktanodiol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A15402.14
A15402.22
A15402.36
A15402.14EA
312
PLN
A15402.14
A15402.22
A15402.36
1,8-Oktanodiol ≥98%
1,8-Oktanodiol
Purity: 98+%
CAS No.: 629-41-4
Molecular Formula: C8H18O2
Formula Weight: 146.23
Flash Point: 148°(298°F)
Melting Point: 58-61°
Boiling Point: 171-173°/20mm
Beilstein Reference: 1633499
MDL No.: MFCD00002989
Formuła:
C₈H₁₈O₂ Temp. Wrzenia: 171…173 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 58…61 °C Gęstość: 0,941 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 148 °C (298 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002989 Numer CAS: 629-41-4 Numer WE (dawny EINECS): 211-090-8 |