Drukuj
1,8-Oktanodiol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
129380250 129381000
ACRO129380250EA 195 PLN
ACRO129380250 ACRO129381000
1,8-Oktanodiol 98%
1,8-Oktanodiol
Formuła: C₈H₁₈O₂
Temp. Wrzenia: 278,8 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 60…62 °C
Gęstość: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002989
Numer CAS: 629-41-4
Numer WE (dawny EINECS): 211-090-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %