Drukuj
1,7-Heptanodiol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
120350100 120350010
ACRO120350100EA 556 PLN
ACRO120350100 ACRO120350010
1,7-Heptanodiol 95%
1,7-Heptanodiol
Formuła: C₇H₁₆O₂
Temp. Wrzenia: 259 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 17…19 °C
Gęstość: 0,951 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002987
Numer CAS: 629-30-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-085-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4535 to 1.4565 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific optical rotation -5.5° to -7.9° (20°C, 589 nm) (c=1,CHCl3)