1,5-pentanodiol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim:
Pentane-1,5-diol, 1,5-Dihydroxy pentane
M-Clarity™ quality level = MQ200
76892-1L
76892-250ML
76892-25L
SIAL76892-1LEA
695
PLN
SIAL76892-1L
SIAL76892-250ML
SIAL76892-25L
1,5-pentanodiol, Sigma-Aldrich®
1,5-pentanodiol
Formuła:
C₅H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 242 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –16 °C Gęstość: 0,9941 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002978 Numer CAS: 111-29-5 Numer WE (dawny EINECS): 203-854-4 Klasyfikacja Merck : 12,07256 |