Drukuj
1,5-pentanodiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Pentane-1,5-diol, 1,5-Dihydroxy pentane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07061.0100 8.07061.0500
8.07061.0100EA 133 PLN
8.07061.0100 8.07061.0500
1,5-pentanodiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,5-pentanodiol
Formuła: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 242
Temp. topnienia: –16 °C
Gęstość: 0.9941 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002978
Numer CAS: 111-29-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-854-4
Klasyfikacja Merck : 12,07256
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -16 °C
Molar Mass 104.15 g/mol
Boiling Point 240 - 242 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 136 °C
Refractive Index 1.4494 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 13.1 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 7.5 (H2O)
Ignition Point 330 °C