1,5-pentanodiol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Pentane-1,5-diol, 1,5-Dihydroxy pentane
A13998.0E
A13998.22
A13998.36
A13998.0EEA
1510
PLN
A13998.0E
A13998.22
A13998.36
1,5-pentanodiol ≥97%
1,5-pentanodiol
Purity: 97%
CAS No.: 111-29-5
Molecular Formula: C5H12O2
Formula Weight: 104.15
Flash Point: 129°(264°F)
Refractive Index: 1.4500
Melting Point: -16°
Boiling Point: 241-242°
Beilstein Reference: 1560130
Merck Reference: 14,7117
MDL No.: MFCD00002978
Formuła:
C₅H₁₂O₂ MW: 104.15 g/mol Temp. Wrzenia: 241…242 °C Temp. topnienia: –16 °C Gęstość: 0.992 Temp. Zapłonu: 129 °C (264 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002978 Numer CAS: 111-29-5 Numer WE (dawny EINECS): 203-854-4 Klasyfikacja Merck : 14,7117 |