1,3-propanodiol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 504-63-2
Molecular Formula: HO(CH2)3OH
Formula Weight: 76.10
Flash Point: 140°(174°F)
Refractive Index: 1.4400
Melting Point: -26°
Boiling Point: 214°
Solubility: Miscible with water, alcohol
Beilstein Reference: 969155
Merck Reference: 14,9714
MDL No.: MFCD00002949
Formuła:
HO(CH₂)₃OH Temp. Wrzenia: 214 °C Temp. topnienia: –26 °C Gęstość: 1,053 Temp. Zapłonu: 140 °C (174 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002949 Numer CAS: 504-63-2 Numer WE (dawny EINECS): 207-997-3 Klasyfikacja Merck : 14,9714 |