Drukuj
(±)-1,2-Pentanodiol 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (±)-1,2-Dihydroxy pentane, 1,2-Pentanediol
123290500 123292500
ACRO123290500EA 559 PLN
ACRO123290500 ACRO123292500
(±)-1,2-Pentanodiol 96%
(±)-1,2-Pentanodiol
Formuła: C₅H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 206 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,971 g/cm³
Temp. Zapłonu: 105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010736
Numer CAS: 5343-92-0
Numer WE (dawny EINECS): 226-285-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %