Drukuj
Glikol etylenowy, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 1,2-Etanodiol
M-Clarity™ quality level = MQ100
85978-10ML-F 85978-5ML-F
85978-10ML-FEA 1500 PLN
85978-10ML-F 85978-5ML-F
Glikol etylenowy, Supelco®
Glikol etylenowy
Formuła: HOCH₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 196…198 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –13 °C
Gęstość: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 116 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002885
Numer CAS: 107-21-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Klasyfikacja Merck : 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=357502b8e01b7f4aeab5a23496bbdad10c33aa46&vid=251679834201b991f542dc4045cfe2d349684bcd&prid=web&clid=SAPDAM