Drukuj
Glikol etylenowy 99,0 Reag. Ph. Eur.
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: 1,2-Etanodiol
85512.290EA 437 PLN
85512.290 85512.360
Glikol etylenowy 99,0 Reag. Ph. Eur.
Glikol etylenowy
Formuła: HOCH₂CH₂OH
MW: 62.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 196…198 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –13 °C
Gęstość: 1.115 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 116
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002885
Numer CAS: 107-21-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Klasyfikacja Merck : 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
Appearance Clear viscous liquid
Relative density 1.113 - 1.115
Refractive index (20°C) ( ± 1.432) Passes test
Boiling point (± 198 °C) Passes test
Acidity Passes test
Water Max. 0.2 %