Drukuj
Glikol etylenowy ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: 1,2-Etanodiol
24041.320EA 937 PLN
24041.320 24041.297 24041.446 24041.366
Glikol etylenowy ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Glikol etylenowy
Formuła: HOCH₂CH₂OH
MW: 62,07 g/mol
Temp. Wrzenia: 196…198 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –13 °C
Gęstość: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 116 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002885
Numer CAS: 107-21-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Klasyfikacja Merck : 13,03832
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/75/734375.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.7 %
Appearance of soln. (50 % V/V; water) Passes test
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.0001 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 1.111 - 1.115
Substances coloured by H2SO4 Max. 150 APHA
Formaldehyde Max. 20 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 30 ppm
Substances reducing KMnO4 (as O) Max. 3 ppm
Water Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 0.2 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 0.5 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm