Drukuj
Glikol etylenowy, high_purity
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: 1,2-Etanodiol
0582-1LEA 622 PLN
0582-1L 0582-4L
Glikol etylenowy, high_purity
Glikol etylenowy
Colourless, slightly viscous liquid. Clear with no visible particulates.
Formuła: HOCH₂CH₂OH
MW: 62.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 196 – 198 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –13 °C
Gęstość: 1.115 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 116
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002885
Numer CAS: 107-21-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Klasyfikacja Merck : 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Acidity ≤0.002%
Iron ≤0.0005%
Moisture (KF) ≤0.5%
Purity ≥99.0 %