Glikol etylenowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 107-21-1
Molecular Formula: C2H6O2
Formula Weight: 62.07
Flash Point: 119°(246°F)
Refractive Index: 1.4310
Odour: Sweet
Melting Point: -13°
Boiling Point: 196-198°
Beilstein Reference: 505945
Merck Reference: 14,3798
MDL No.: MFCD00002885
Formuła:
HOCH₂CH₂OH Temp. Wrzenia: 196…198 °C Temp. topnienia: –13 °C Gęstość: 1,113 Temp. Zapłonu: 119 °C (246 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002885 Numer CAS: 107-21-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-473-3 REACH: 01-2119456816-28 Klasyfikacja Merck : 14,3798 |