Drukuj
Glikol etylenowy 99.5% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
295530010 295530025 295530250
ACRO295530010EA 545 PLN
ACRO295530010 ACRO295530025 ACRO295530250
Glikol etylenowy 99.5% for analysis
Glikol etylenowy
Formuła: HOCH₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 196…198 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –13 °C
Gęstość: 1,113 g/cm³
Temp. Zapłonu: 116 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002885
Numer CAS: 107-21-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Klasyfikacja Merck : 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.005 %
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Acidity ≤0.0002 meq/g
Chloride (Cl) ≤0.2 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm