Drukuj
Glikol etylenowy 99+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,2-Etanodiol
146750010 146750025 146750250
ACRO146750010EA 417 PLN
ACRO146750010 ACRO146750025 ACRO146750250
Glikol etylenowy 99+%, extra pure
Glikol etylenowy
Formuła: HOCH₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 196…198 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –13 °C
Gęstość: 1,113 g/cm³
Temp. Zapłonu: 116 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002885
Numer CAS: 107-21-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Klasyfikacja Merck : 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (Coulometric)
Sulfated ash ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %