Drukuj
Metanol 99,8, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., gradient HPLC
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol metylowy
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
20864.320EA 213 PLN
20864.320 20864.420 20864.290 20864.360 20864.400 20864.910
Metanol 99,8, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., gradient HPLC
Metanol
Formuła: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 64.6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 11 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6
Jednostka: 1230
ADR: 3 (6.1) II
REACH: 01-2119433307-44
Klasyfikacja Merck : 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on Anhydrous Substance) Min. 99.8%
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Boiling point 64 - 65 °C
Density (20/20) 0.791 - 0.793
Evaporation Residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.03%
Absorbance (210 nm) Max. 0.7
Absorbance (220 nm) Max. 0.3
Absorbance (230 nm) Max. 0.15
Absorbance (235 nm) Max. 0.1
Absorbance (250 nm) Max. 0.02
Absorbance (260 nm) Max. 0.01
Transmittance (210 nm) Min. 20%
Transmittance (220 nm) Min. 50%
Transmittance (225 nm) Min. 68%
Transmittance (230 nm) Min. 74%
Transmittance (235 nm) Min. 80%
Transmittance (250 nm) Min. 95%
Transmittance (260 nm) Min. 98%
Transmittance (260 - 420 nm) Min. 98%
Fluorescence (as Quinine; 254 nm) Max. 1 ppb
Conforms Ph. Eur. R 1053200 Passes test
Conforms Ph. Eur. R1 1053201 Passes test
Conforms Ph. Eur. R2 1053202 Passes Test