Drukuj
Metanol 99,5, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol metylowy
20846.292EA 59.2 PLN
20846.292 20846.326 20846.361 20846.463 20846.554 20846.930
Metanol 99,5, GPR RECTAPUR®
Metanol
Formuła: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 64.6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 11 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6
Jednostka: 1230
ADR: 3 (6.1) II
REACH: 01-2119433307-44
Klasyfikacja Merck : 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.5 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Boiling point 64 - 65 °C
Colouration Max. 10 APHA
Acetone Max. 10 ppm
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %