Drukuj
Metanol 99,8, HiPerSolv CHROMANORM®, isocratic HPLC
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol metylowy
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
20837.320EA 199 PLN
20837.320 20837.360 20837.9010 20837.9030
Metanol 99,8, HiPerSolv CHROMANORM®, isocratic HPLC
Metanol
Formuła: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 64.6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 11 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6
Jednostka: 1230
ADR: 3 (6.1) II
REACH: 01-2119433307-44
Klasyfikacja Merck : 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0003 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.05 %
Absorbance (220 nm) Max. 0.4
Absorbance (240 nm) Max. 0.15
Absorbance (260 nm) Max. 0.02
Transmittance (220 nm) Min. 45 %
Transmittance (240 nm) Min. 75 %
Transmittance (260 nm) Min. 96 %