Drukuj
Metanol, LiChrosolv®, hypergrade for LC-MS, dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06035.1000 1.06035.2500 1.06035.9910 1.06035.9185
1.06035.1000EA 155 PLN
1.06035.1000 1.06035.2500 1.06035.9910 1.06035.9185
Metanol, LiChrosolv®, hypergrade for LC-MS, dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Supelco®
Metanol
LiChrosolv® hypergrade is accurately tested for LC-MS suitability, and meet all the requirements of modern LC-MS ionisation methods (ESI / APCI - positive and negative mode).
Thanks to their low level of ionic background and low ion suppression, LiChrosolv® hypergrade solvents provide high reproducibility and high ionisation efficiency. The packaging material has been improved to perfectly meet LC-MS quality requirements.
Formuła: CH₃OH
Temp. Wrzenia: 64,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6
Jednostka: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Klasyfikacja Merck : 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -98 °C
Molar Mass 32.04 g/mol
Boiling Point 64.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 128 hPa (20 °C)
Flash Point 10 °C
Refractive Index 1.33
Explosion Limit 5.5 - 44 %(V)
Density 0.792 g/cm3 (20 °C)
pH
Ignition Point 455 °C DIN 51794
Viscosity kinematic
Synonyms MeOH, Hydroxymethane, Methyl alcohol, Carbinol
Hill Formula CH4O
Chemical Formula CH3OH