Drukuj
Metanol, LiChrosolv® LC, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol metylowy
MQ100
1.06018.1000 1.06018.2500 1.06018.9010 1.06018.9030 1.06018.9185 1.06018.4000 1.06018.9910
1.06018.1000EA 124 PLN
1.06018.1000 1.06018.2500 1.06018.9010 1.06018.9030 1.06018.9185 1.06018.4000 1.06018.9910
Metanol, LiChrosolv® LC, Supelco®
Metanol
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv® solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
Formuła: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 64.6
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 11 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6
Jednostka: 1230
ADR: 3 (6.1) II
REACH: 01-2119433307-44
Klasyfikacja Merck : 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM