Drukuj
Metanol 99,9 GC_ASSAY_METHOD, CHROMASOLV™ AMD, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol metylowy
34898-2.5L 34898-4X2.5L
34898-2.5LEA 464 PLN
34898-2.5L 34898-4X2.5L
Metanol 99,9 GC_ASSAY_METHOD, CHROMASOLV™ AMD, Riedel-de Haën™
Metanol
  • Solvents designed for high-performance thin-layer chromatography
Formuła: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 64…65 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6
Jednostka: 1230
ADR: 3 II
REACH: 01-2119433307-44
Klasyfikacja Merck : 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99.9 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Free acid (as HCOOH) Max. 0.001 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0005 %
Transmittance at 210 nm Min. 30 %
Transmittance at 220 nm Min. 50 %
Transmittance at 235 nm Min. 80 %
Transmittance from 260 nm Min. 98 %
HPLC Gradient at 230 nm Max. 2 mAU
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 1 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 1 ppb
for AMD technic complying
Explosion Limit 36 %