Metanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
152505NEA
0
PLN
152505N
152506X
Metanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Metanol
Formuła:
CH₃OH Temp. Wrzenia: 64,6 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –98 °C Gęstość: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004595 Numer CAS: 67-56-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6 Jednostka: 1230 ADR: 3,II REACH: 01-2119433307-44 Klasyfikacja Merck : 13,05984 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99,8 % |
Acidity | Max. 0,00007 meq/g |
Alkalinity | Max. 0,0001 meq/g |
Density (20/4) | 0,7900 --> 0,7920 |
Non-volatile residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0,0500 % |
Transmittance (210 nm) | Min. 60,0 % |
Transmittance (220 nm) | Min. 80,0 % |
Transmittance (230 nm) | Min. 90,0 % |
Transmittance (235 nm) | Min. 92,0 % |
Transmittance (240 nm) | Min. 95,0 % |
Transmittance (250 nm) | Min. 98,0 % |
Transmittance (260 nm) | Min. 98,0 % |