Drukuj
Metanol, Low_water 99,8 GC, corrected for water content, BakerDRY™, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol metylowy
9097-12EA 767 PLN
9097-12 9097-10
Metanol, Low_water 99,8 GC, corrected for water content, BakerDRY™, J.T.Baker®
Metanol
Specifically manufactured for use in organic, organometallic, and oligonucleotide synthesis requiring low water solvents.
Formuła: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 64.6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 11 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6
Jednostka: 1230
ADR: 3 II
REACH: 01-2119433307-44
Klasyfikacja Merck : 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.8 %
ACS - Assay (CH₃OH) (by GC, corrected for water) ≥99.8 %
Appearance Passes Test
Carbonyl Compounds - Acetaldehyde ≤0.001 %
Carbonyl Compounds - Acetone ≤0.001 %
Carbonyl Compounds - Formaldehyde ≤0.001 %
Color (APHA) ≤10
Residue after Evaporation ≤1.0 ppm
Solubility in H₂O Passes Test
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Substances Reducing Permanganate Passes Test
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.3
Titrable Base (µeq/g) ≤0.2
Water (by KF, coulometric) ≤30 ppm