Drukuj
Metanol, BAKER ANALYZED®, isocratic HPLC, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol metylowy
8404.1000EA 191 PLN
8404.1000 8404.2500 8404.5000 8404.9030RC
Metanol, BAKER ANALYZED®, isocratic HPLC, J.T.Baker®
Metanol
Formuła: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 64.6
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 11 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6
Jednostka: 1230
ADR: 3 II
REACH: 01-2119433307-44
Klasyfikacja Merck : 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay min. 99.8 %
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation (in ppm) max. 5
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0003
Titrable Base (meq/g) max. 0.0002
Water (H2O) max. 0.05 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 225 nm max. 0.30
at 240 nm max. 0.10
at 265 nm max. 0.01