Drukuj
Metanol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
8045.2500EA 386 PLN
8045.2500 8045.1000 8045.9025 8045.2500PE 8045.5000PE 8045.9200 8045.9975
Metanol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Metanol
Formuła: CH₃OH
Temp. Wrzenia: 64,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6
Jednostka: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Klasyfikacja Merck : 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) (corrected for water) min. 99.8 %
Appearance clear
Carbonyl Compounds (max. 0.001% each of Acetone, Formaldehyde and Acetaldehyde) passes test
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Resistivity (at time of bottling) min. 0.1
Solubility in Water passes test
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Substances Reducing KMnO4 passes test
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0003
Titrable Base (meq/g) max. 0.0002
Water (H2O) max. 0.05 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1