Metanol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L13255.AP
L13255.AU
L13255.0F
L13255.APEA
203
PLN
L13255.AP
L13255.AU
L13255.0F
Metanol ≥99%
Metanol
Purity: 99%
CAS No.: 67-56-1
Molecular Formula: CH3OH
Formula Weight: 32.04
Flash Point: 11°(52°F)
Refractive Index: 1.3290
Odour: Mild
Melting Point: -98°
Boiling Point: 64.7°
Beilstein Reference: 1098229
Merck Reference: 14,5957
UN No.: 1230
MDL No.: MFCD00004595
Formuła:
CH₃OH Temp. Wrzenia: 64,7 °C Temp. topnienia: –98 °C Gęstość: 0,791 Temp. Zapłonu: 11 °C (52 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004595 Numer CAS: 67-56-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6 Jednostka: 1230 ADR: 3,II REACH: 01-2119433307-44 Klasyfikacja Merck : 14,5957 |