Drukuj
Metanol, anhydrous 99,9
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol metylowy
41467.AK 41467.K2
41467.AKEA 332 PLN
41467.AK 41467.K2
Metanol, anhydrous 99,9
Metanol
Purity: 99.9% CAS No.: 67-56-1 Molecular Formula: CH4O Formula Weight: 32.04 Flash Point: 11°(52°F) Physical Form: Liquid Density: 0.791 Refractive Index: 1.3290 Appearance: Colourless Odour: Mild Melting Point: -98° Boiling Point: 64.7° Beilstein Reference: 1098229 Merck Reference: 14,5957 UN No.: 1230 MDL No.: MFCD00004595
Formuła: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 64.7 °C
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0.791
Temp. Zapłonu: 11 °C (52 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6
Jednostka: 1230
ADR: 3 II
REACH: 01-2119433307-44
Klasyfikacja Merck : 14,5957
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM