Metanol absolute 99,8 ACS acetone_low
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Alkohol metylowy
31721.AP
31721.K2
31721.M1
31721.APEA
205
PLN
31721.AP
31721.K2
31721.M1
Metanol absolute 99,8 ACS acetone_low
Metanol
Purity: 99.8+%
CAS No.: 67-56-1
Molecular Formula: CH3OH
Formula Weight: 32.04
Flash Point: 11°(52°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.791
Refractive Index: 1.3290
Odour: Mild
Melting Point: -98°
Boiling Point: 64.7°
Beilstein Reference: 1098229
Merck Reference: 14,5957
UN No.: 1230
MDL No.: MFCD00004595
Formuła:
CH₃OH MW: 32.04 g/mol Temp. Wrzenia: 64.7 °C Temp. topnienia: –98 °C Gęstość: 0.791 Temp. Zapłonu: 11 °C (52 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004595 Numer CAS: 67-56-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6 Jednostka: 1230 ADR: 3 II REACH: 01-2119433307-44 Klasyfikacja Merck : 14,5957 |