Drukuj
Metanol ≥99.8% ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
423950010 423955000 423950025 423950250
ACRO423950010EA 226 PLN
ACRO423950010 ACRO423955000 ACRO423950025 ACRO423950250
Metanol ≥99.8% ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
Metanol
Formuła: CH₃OH
Temp. Wrzenia: 64,7 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0,791 g/cm³
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6
Jednostka: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Klasyfikacja Merck : 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (K.F.)
Boiling point 64 to 65 °C
Density (20/4 °C) 0.791 to 0.793
Solubility (In water) Passes test
GC ≥99.8 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Carbonyl compounds Each of acetone, formaldehyde and acetaldehyde
Titrable acid ≤0.0003 meq/g
Titrable base ≤0.0002 meq/g
KMnO4-reducing substance Passes test