Drukuj
Metanol, extra dry over Molecular Sieve 99.8%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
364395000 364390010 364391000 364390025
364395000.EA 218 PLN
364395000. 364390010. 364391000. 364390025.
Metanol, extra dry over Molecular Sieve 99.8%, AcroSeal®
Metanol
Formuła: CH₃OH
Temp. Wrzenia: 64,7 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0,791 g/cm³
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6
Jednostka: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Klasyfikacja Merck : 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.8 %
Acidity/alkalinity ≤0.0005 meq/g